Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl L-Threonine Amide O-Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyloxycarbonyl Threonine Amide O-Mesylate |
| CAS | 80082-51-5 |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O6 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O6S/c1-9(21-22(2,18)19)11(12(14)16)15-13(17)20-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H2,14,16)(H,15,17)/t9-,11+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](OS(=O)(=O)C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | [(2R,3S)-4-amino-4-oxo-3-(phenylmethoxycarbonylamino)butan-2-yl] methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.36 |
| Formel vikt | 330.0886 |