missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl L-Threonine Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyloxycarbonyl Threonine Amide |
| CAS | 49705-98-8 |
| Molekylformel | C12 H16 N2 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1S,2R)-1-(aminocarbonyl)-2-hydroxypropyl]-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-1-(aminocarbonyl)-2-hydroxypropyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Carbamic acid, [1-(aminocarbonyl)-2-hydroxypropyl]-, phenylmethyl ester, [R-(R*,S*)]-, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-threonine amide, N-Benzyloxycarbonylthreonine amide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-8(15)10(11(13)16)14-12(17)18-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,15H,7H2,1H3,(H2,13,16)(H,14,17)/t8-,10+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(2S,3R)-1-amino-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.27 |
| Formel vikt | 252.111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?