Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-L-tyrosin, 99 %, kan innehålla upp till ca 10 % vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414403
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414403 5 g 5g
11424403 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10966.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1164-16-5
Molekylformel C17H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 315.33
MDL-nummer MFCD00037180
InChI-nyckel MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Synonym z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
PubChem CID 712438
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine
Smältpunkt 57°C to 60°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2169918
Optisk rotation +10° (c=3 in dioxane)
IUPAC-namn (2S)-3-(4-hydroxifenyl)-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
Formel vikt 315.33
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈10% water
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.