Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-L-tyrosin metylester, 98 %
Produktkod. 15489618
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489618 25 g 25g
15479618 5 g 5g
15418136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63113.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 13512-31-7 | C18H19NO5 | 329,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13512-31-7
Molekylformel C18H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 329.35
MDL-nummer MFCD00038784
InChI-nyckel SLLMDHBKALJDBW-XISACWJONA-N
Synonym z-tyr-ome, z-l-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, cbz-tyr-ome, z-l-tyr-ome, z-tyr-och3, cbz-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosinemethylester, n-benzyloxycarbonyltyrosine methyl ester
PubChem CID 7010613
LEDER COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester
Smältpunkt 93 °C till 97 °C (dekomposition)
IUPAC-namn metyl (2S)-3-(4-hydroxifenyl)-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propanoat
Kvantitet 25 g
Formel vikt 329.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.