Läs mer
N-bensyloxikarbonyl-L-valin N-succinimidylester, 98 %
Produktkod. 15458196
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458196 25 g 25g
15448196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63253.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 3496-11-5 | C17H27ClN8O5 | 458,90 g/mol
N-bensyloxikarbonyl-L-valin N-succinimidylester, är en aminosyra som används allmänt inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-bensyloxikarbonyl-L-valin N-succinimidylester, är en aminosyra som används i stor utsträckning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Löslighet Löslig i
1 mmol i 2 mL DCM.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3496-11-5
MDL-nummer MFCD00053547
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester
Smältpunkt 114 °C till 118 °C
Färg Vitt
Molekylformel C17H20N2O6
Beilstein 1555287
Synonym z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Löslighetsinformation Löslig i 1 mmol i 2 ml DCM.
InChI-nyckel MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-metyl-2-(fenylmetoxikarbonylamino)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 348.36
Kvantitet 25 g
PubChem CID 853556
Formel vikt 348.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.