Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl Lisinopril Cyclohexyl Analogue Ethyl Methyl Diester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl Lisinopril Cyclohexyl Analogue Ethyl Methyl Diester |
| CAS | 1356930-73-8 |
| Molekylformel | C32H49N3O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-cyclohexylpropyl)-N-benzyloxycarbonyl-L-lysyl]-L-proline Ethyl Methyl Diester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H49N3O7/c1-3-41-30(37)27(20-19-24-13-6-4-7-14-24)34-26(29(36)35-22-12-18-28(35)31(38)40-2)17-10-11-21-33-32(39)42-23-25-15-8-5-9-16-25/h5,8-9,15-16,24,26-28,34H,3-4,6-7,10-14,17-23H2,1-2H3,(H,33,39)/t26-,27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCC1CCCCC1)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-4-cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 587.75 |
| Formel vikt | 587.3571 |