missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl Norglipin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl Norglipin |
| CAS | 1334608-49-9 |
| Molekylformel | C29H29NO5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H29NO5/c31-27(29(33,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23)35-26-18-24-16-17-25(19-26)30(24)28(32)34-20-21-10-4-1-5-11-21/h1-15,24-26,33H,16-20H2 |
| LEDER | OC(C(=O)OC1CC2CCC(C1)N2C(=O)OCc3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | benzyl 3-(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.54 |
| Formel vikt | 471.2046 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?