Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439228
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439228 1 g 1g
15459228 250 mg 250mg
15449228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62748.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20806-43-3
Molekylformel C18H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 329.35
MDL-nummer MFCD00022029,MFCD03939889
InChI-nyckel CYYRLHUAMWRBHC-UHFFFAOYNA-N
Synonym cbz-ser bzl-oh, z-ser bzl-oh, n-benzyloxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, carbobenzyloxy-o-benzyl-l-serine, 2s-3-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, z-l-ser-obzl, ambotzzaa1185, pubchem19040, n-cbz-o-benzyl-l-ser-oh, n-benzyloxycarbonyl-o-benzylserine
PubChem CID 6993425
IUPAC-namn (2S)-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
LEDER OC(=O)C(COCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 329.35
Procent renhet 95%