Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine |
| Kvantitet | 250 mg |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 329.35 |
| Procent renhet | 95% |