Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl (S)-Lisinopril-d5 Ethyl Methyl Diester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl (S)-Lisinopril-d5 Ethyl Methyl Diester |
| CAS | 1356383-20-4 |
| Molekylformel | C32H38D5N3O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-N-benzyloxycarbonyl-L-lysyl]-L-proline-d5 Ethyl Methyl Diester |
| InChI formel | InChI=1S/C32H43N3O7/c1-3-41-30(37)27(20-19-24-13-6-4-7-14-24)34-26(29(36)35-22-12-18-28(35)31(38)40-2)17-10-11-21-33-32(39)42-23-25-15-8-5-9-16-25/h4-9,13-16,26-28,34H,3,10-12,17-23H2,1-2H3,(H,33,39)/t26-,27-,28-/m0/s1/i4D,6D,7D,13D,14D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)OC)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butan-2-yl]amino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 586.73 |
| Formel vikt | 586.3415 |