Läs mer
N-(Benzyloxycarbonyl)sarcosine, 95%
Produktkod. 15488708
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488708 25 g 25g
15478708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62135.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39608-31-6 | C11H13NO4 | 223.228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39608-31-6
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.228
MDL-nummer MFCD00021747
InChI-nyckel CBWFTZNMONHKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-sar-oh, cbz-sar-oh, n-benzyloxycarbonyl sarcosine, carbobenzoxy sarcosine, z-sarcosine, glycine, n-methyl-n-phenylmethoxy carbonyl, n-cbz-sarcosine, 2-benzyloxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-carbobenzoxy sarcosine, benzyloxycarbonyl sarcosine
PubChem CID 97053
IUPAC-namn 2-[metyl(fenylmetoxikarbonyl)amino]ättiksyra
LEDER CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Benzyloxycarbonyl)sarcosine
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.23
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.