Läs mer
N-(Benzyloxycarbonyl)serine Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Benzyloxycarbonyl)serine Benzyl Ester |
| CAS | 21209-51-8 |
| Molekylformel | C18H19NO5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (Benzyloxycarbonyl)serine Benzyl Ester, Benzyl (S)-(-)-2-Benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serine Benzyl Ester, N-Carboxyserine DIbenzyl Ester, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-serine Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.35 |
| Formel vikt | 329.1263 |