Läs mer
N-bensyloxikarbonylglycin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458466
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458466 25 g 25g
11468466 100 g 100g
11478466 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15928.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
N-karbobensoxiglycin används i dipeptidsyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-karbobensoxiglycin används i
dipeptidsyntesen.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1138-80-3
Molekylformel C10H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 209.201
MDL-nummer MFCD00002691
InChI-nyckel CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
PubChem CID 14349
ChEBI CHEBI:16532
IUPAC-namn 2-(fenylmetoxikarbonylamino)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonylglycine
Smältpunkt 119°C to 122°C
Linjär formel C6H5CH2OCONHCH2CO2H
Beilstein 526877
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.