Läs mer
N-Benzyloxycarbonylglycine methyl ester, 98%
Produktkod. 15489308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489308 25 g 25g
15479308 5 g 5g
15499308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62858.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1212-53-9 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1212-53-9
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
MDL-nummer MFCD00043631
InChI-nyckel DZYBBBYFLOPVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-gly-ome, z-glycine methyl ester, methyl 2-benzyloxy carbonyl amino acetate, carbobenzyloxyglycine methyl ester, n-cbz-glycine methyl ester, methyl n-benzyloxycarbonylglycinate, cbz-glycine methyl ester, carbobenzoxyglycine methyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino acetate, glycine, n-phenylmethoxy carbonyl-, methyl ester
PubChem CID 71033
LEDER COC(=O)CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonylglycine methyl ester
Smältpunkt 22°C to 26°C
Kokpunkt 147°C to 151°C
Linjär formel C6H5CH2OCONHCH2CO2CH3
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn metyl-2-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}acetat
Formel vikt 223.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.