Läs mer
N-Benzyloxycarbonylglycine Thioamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonylglycine Thioamide |
| CAS | 49548-40-5 |
| Molekylformel | C10H12N2O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzyl (2-amino-2-thioxoethyl) Carbamate, Phenylmethyl (2-Amino-2-thioxoethyl)carbamate, Phenylmethyl N-(2-Amino-2-thioxoethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2S/c11-9(15)6-12-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,15)(H,12,13) |
| LEDER | NC(=S)CNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl N-(2-amino-2-sulfanylideneethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.28 |
| Formel vikt | 224.0619 |