Läs mer
N-bensyloxikarbonylhydroxylamin, TRC
Produktkod. 30336206
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30336206 10 g
1 options
Produktkod. 30336206 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28591510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine
CAS 3426-71-9
Molekylformel C8 H9 N O3
Kvantitet 10 g
Synonym Carbamic acid, N-hydroxy-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester (9CI), Benzyl N-hydroxycarbamate, Benzyl hydroxycarbamate, N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine, N-Cbz-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic acid benzyl ester, NSC 528506, N-Hydroxycarbamic acid phenylmethyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
LEDER ONC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensenyl N-hydroxykarbamat
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.0582