Läs mer
N-(bensyloxikarbonyloxi)succinimid, 98 %
Produktkod. 10348300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10348300 100 g Glasflaska 100g
10124650 25 g Glasflaska 25g
10188033 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10348300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211171000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 13139-17-8 | C12H11NR5 | 249,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-17-8
Molekylformel C12H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 249.22
MDL-nummer MFCD00005513
InChI-nyckel MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
IUPAC-namn bensyl(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)karbonat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Kemiskt namn eller material N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 77 °C till 82 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,25 % max. (60 °C, 2 timmar, 1 mm Hg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation (10% i aceton) Klar färglös till nästan färglös
Formel vikt 249.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.