Läs mer
N-(bensyloxikarbonyloxi)succinimid, 98 %
Produktkod. 11490123
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490123 100 g 100g
11470123 5 g 5g
11480123 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12153.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249,222 g/mol
N-(N-bensyloxikarbonyloxi)succinimid är ett reagens som används vid framställning av peptidtiosyror för peptidprekursorer. Används även vid framställning av aminoglykosidderivat för funktionen av topoisomeras för både mänsklig och bakteriell hämning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(N-bensyloxikarbonyloxi)succinimid är ett reagens som används vid framställning av peptidtiosyror för peptidprekursorer. Används även vid framställning av aminoglykosidderivat för funktionen av topoisomeras för både mänsklig och bakteriell hämning.
Löslighet Löslig i
kloroform, metanol, aceton (0,1 g/ml).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaringstemperatur 2-8 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13139-17-8
Molekylformel C12H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 249.222
MDL-nummer MFCD00005513
InChI-nyckel MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
IUPAC-namn bensyl(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)karbonat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Smältpunkt 77 °C till 82 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1387927
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol, aceton (0,1 g/ml).
Formel vikt 249.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.