Läs mer
N-bensyltiourea, 98 %
Produktkod. 11377406
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377406 100 g 100g
11357406 5 g 5g
11367406 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09400.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 621-83-0 | C8H10N2S | 166,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-83-0
Molekylformel C8H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 166.24
MDL-nummer MFCD00041370
InChI-nyckel UCGFRIAOVLXVKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzylthiourea, 1-benzyl-2-thiourea, n-benzylthiourea, thiourea, phenylmethyl, urea, 1-benzyl-2-thio, unii-mrp6y7412k, amino benzylamino methane-1-thione, n-benzylthioformamide, benzylthioharnstoff, n-benzyl thiourea
PubChem CID 737375
IUPAC-namn bensyltiourea
LEDER NC(=S)NCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzylthiourea
Smältpunkt 162 °C till 166 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 972372
Formel vikt 166.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.