Läs mer
N-bensyltrifluoracetamid, TRC
Produktkod. 30340698
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30340698 2 g
1 options
Produktkod. 30340698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3161352G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyltrifluoroacetamide
CAS 7387-69-1
Molekylformel C9 H8 F3 N O
Kvantitet 2 g
Synonym 2,2,2-Trifluoro-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2,2,2-trifluoro-acetamide, NSC 24676
InChI formel InChI=1S/C9H8F3NO/c10-9(11,12)8(14)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
LEDER FC(F)(F)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC-namn N-benzyl-2,2,2-trifluoracetamid
Molekylvikt (g/mol) 203.16
Formel vikt 203.0558