Läs mer
N-bensyltropinon, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 215.29 |
| Procent renhet | 97% |