Läs mer
N-bensyltropinon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510289
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10081524
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07738DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 28957-72-4
Molekylformel C14H17NO
Molekylvikt (g/mol) 215.30
MDL-nummer MFCD00151640
InChI-nyckel RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Synonym 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
PubChem CID 119846
IUPAC-namn 8-bensyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-on
LEDER O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.29
Procent renhet 97%