Läs mer
N-(beta-kloroetyl)piperidinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(beta-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 2008-75-5 |
| Molekylformel | C7H14Cl2N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidinium Chloride, 1-Chloro-2-(1-piperidinyl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-piperidinoethane Hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)-1-chloroethane Hydrochloride, 2-(Piperidin-1-yl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Piperidino-1-chloroethane Hydrochloride, 2-Piperidinoethyl Chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H |
| LEDER | Cl.ClCCN1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-kloroetyl)piperidin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.1 |
| Formel vikt | 183.0582 |