missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Beta-D-Galactopyranosyl-N’-[(2-methanethiosulfonyl)ethyl]urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-beta-D-Galactopyranosyl-N'-[(2-methanethiosulfonyl)ethyl]urea |
| CAS | 550325-50-3 |
| Molekylformel | C10 H20 N2 O8 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O8S2/c1-22(18,19)21-3-2-11-10(17)12-9-8(16)7(15)6(14)5(4-13)20-9/h5-9,13-16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6+,7+,8-,9-/m1/s1 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | 1-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.4 |
| Formel vikt | 360.0661 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?