Läs mer
N-[beta-hydroxy-beta-(4-hydroxyfenyl)etyl] Ractopamin (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30397421
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30397421 1 mg -
30392666 2.5 mg 2.5mg
30389186 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30397421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8299901MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1797121-82-4
Molekylformel C26H31NO5
Molekylvikt (g/mol) 437.53
IUPAC-namn 4-[3-[bis[2-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)etyl]amino]butyl]fenol
LEDER CC(CCc1ccc(O)cc1)N(CC(O)c2ccc(O)cc2)CC(O)c3ccc(O)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[beta-Hydroxy-beta-(4-hydroxyphenyl)ethyl] Ractopamine(Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H31NO5/c1-18(2-3-19-4-10-22(28)11-5-19)27(16-25(31)20-6-12-23(29)13-7-20)17-26(32)21-8-14-24(30)15-9-21/h4-15,18,25-26,28-32H,2-3,16-17H2,1H3
Formel vikt 437.2202