Läs mer
N-Biotinyl Dopamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Biotinyl Dopamine |
| CAS | 241142-94-9 |
| Molekylformel | C18H25N3O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3aS,4S,6aR)-N-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]hexahydro-2-oxo-1H- thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N3O4S/c22-13-6-5-11(9-14(13)23)7-8-19-16(24)4-2-1-3-15-17-12(10-26-15)20-18(25)21-17/h5-6,9,12,15,17,22-23H,1-4,7-8,10H2,(H,19,24)(H2,20,21,25)/t12-,15-,17-/m0/s1 |
| LEDER | C1[C@H]2[C@@H]([C@@H](S1)CCCCC(=O)NCCC3=CC(=C(C=C3)O)O)NC(=O)N2 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.47 |
| Formel vikt | 379.1566 |