Läs mer
N-Biotinyl p-Aminophenyl Arsenic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Biotinyl p-Aminophenyl Arsenic Acid |
| CAS | 212391-23-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16H22AsN3O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | As-[4-[[5-[(3aS,4, S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]phenyl]arsenic Acid |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C([As](O)O)C=C1)CCCC[C@H]2C3C(NC(N3)=O)CS2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.35 |
| Formel vikt | 427.0547 |
| Procent renhet | >95 |