missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Biotinylcaproylaminocaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Biotinylcaproylaminocaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1322625-00-2 |
| Molekylformel | C31H56N6O7S3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | MTSEA-BIOTINCAPCAPCAP |
| InChI formel | InChI=1S/C31H56N6O7S3/c1-47(43,44)46-22-21-35-29(41)16-7-4-12-19-33-27(39)14-5-2-10-18-32-26(38)15-6-3-11-20-34-28(40)17-9-8-13-25-30-24(23-45-25)36-31(42)37-30/h24-25,30H,2-23H2,1H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,34,40)(H,35,41)(H2,36,37,42) |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC-namn | N-[6-(2-methylsulfonylsulfanylethylamino)-6-oxohexyl]-6-[6-[5-(2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoylamino]hexanoylamino]hexanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 721.01 |
| Formel vikt | 720.3373 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?