Läs mer
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, MedChemExpress
Produktkod. 16494558
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494558 10 mg -
16473126 25 mg -
16471016 200 mg -
16425416 100 mg 100mg
16420867 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494558 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112085
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine
Fysisk form Oil
CAS 53609-64-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H14N2O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym DHPN Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine Diisopropanolnitrosamine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (770.70 mM)
LEDER O=NN(CC(O)C)CC(O)C
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.19
Procent renhet 98.0%