Läs mer
N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-boronsyra pinakolester, 95 %
Produktkod. 15402709
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402709 25 g 25g
15482699 1 g 1g
15492699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66193.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 286961-14-6 | C16H28BNO4 | 309,21 g/mol
Reagens som används för suzuki-Miyaura korskoppling med palladiumfosfinkatalysator, palladiumkatalyserad ligandkontrollerad regioselektiv Suzuki-koppling, wrenchnololderivat optimerat för genaktivering i celler. Används även vid framställning av flera enzymatiska inhibitorer och receptorligander, oralt aktiva anaplastiska lymfomkinashämmare och oxazolkarboxamider som diacylglycerol acyltransferas-1-hämmare för behandling av fetma och diabetes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reagens som används för suzuki-Miyaura korskoppling med palladiumfosfinkatalysator, palladiumkatalyserad ligandkontrollerad regioselektiv Suzuki-koppling, wrenchnololderivat optimerat för genaktivering i celler. Används även vid framställning av flera enzymatiska inhibitorer och receptorligander, oralt aktiva anaplastiska lymfomkinashämmare och oxazolkarboxamider som diacylglycerol acyltransferas-1-hämmare för behandling av fetma och diabetes.
Löslighet Lösligt
i de flesta organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 286961-14-6
Molekylformel C16H28BNO4
Molekylvikt (g/mol) 309.21
MDL-nummer MFCD03840345
InChI-nyckel VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-n-boc-4-boronic acid pinacol ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 4642098
IUPAC-namn tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i de flesta organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 327.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.