Läs mer
N-Boc-1,3-diaminopropane, 95%
Produktkod. 11439460
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439460 1 g 1g
11449460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50304.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175.25 g/mol
N-Boc-1,3-diaminopropan används vid framställning av spermidinanaloger såväl som vid framställning av farmakologiskt aktiva föreningar. Det används också i suzuki reaktion. Vidare används den vid framställningen av [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-karbaminsyra-tert-butylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-1,3-diaminopropan används vid framställning av spermidinanaloger såväl som vid framställning av farmakologiskt aktiva föreningar. Det används också i suzuki reaktion. Vidare används den vid framställningen av [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-karbaminsyra-tert-butylester.
Löslighet Blandbar med
metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75178-96-0
Molekylformel C8H19N2O2
Molekylvikt (g/mol) 175.25
MDL-nummer MFCD00210021
InChI-nyckel POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-Boc-1,3-diaminopropane
Smältpunkt ∼22°C
Linjär formel (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2
UN-nummer UN3259
Löslighetsinformation Miscible with methanol.
IUPAC-namn tert-butyl-N-(3-azaniumylpropyl)karbamat
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.24
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.