Läs mer
N-Boc-1,3-diaminopropan, 95 %
Beskrivning
N-Boc-1,3-diaminopropan används vid framställning av spermidinanaloger såväl som vid framställning av farmakologiskt aktiva föreningar. Det används också i suzuki reaktion. Vidare används den vid framställningen av [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-karbaminsyra-tert-butylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N-Boc-1,3-diaminopropan används vid framställning av spermidinanaloger såväl som vid framställning av farmakologiskt aktiva föreningar. Det används också i suzuki reaktion. Vidare används den vid framställningen av [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-karbaminsyra-tert-butylester.
Löslighet Blandbar med
metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-1,3-diaminopropane |
| Smältpunkt | ∼22 °C |
| Linjär formel | (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2 |
| UN-nummer | UN3259 |
| Löslighetsinformation | Blandbart med metanol. |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(3-aminopropyl)karbamat |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 174.24 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Procent renhet | 95% |
Säkerhet och hantering
- N-Boc-1,3-diaminopropane
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-diaminopropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.