Läs mer
N-BOC-1,3-diaminopropan, 97 %
Produktkod. 11955531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11955531 5 mL Glasflaska 5ml
11945531 1 mL Glasflaska 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11955531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442730050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75178-96-0
Molekylformel C8H19N2O2
Molekylvikt (g/mol) 175.25
MDL-nummer MFCD00210021
InChI-nyckel POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
IUPAC-namn tert-butyl N-(3-aminopropyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-1, 3-diaminopropane
Smältpunkt 22,0 °C
Kokpunkt 94,0 °C till 96,0 °C (0,2 Torr)
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CHOC(O)NH(CH2)3NH2
Densitet 0.9980g/mL, 0.998
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 174.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.