Läs mer
N-BOC-1,4-butanediamine, 95%
Produktkod. 10774185 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10774185 5 mL Glasflaska 5ml
10704755 1 mL Glasflaska 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10774185 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426190050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68076-36-8 | C9H20N2O2 | 188.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68076-36-8
Molekylformel C9H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.27
MDL-nummer MFCD00210019
InChI-nyckel ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-4-aminobutyl carbamate, n-boc-1,4-butanediamine, n-boc-1,4-diaminobutane, tert-butyl 4-aminobutyl carbamate, tert-butyl 4-aminobutylcarbamate, boc-1,4-diaminobutane, n-boc-1,4-butandiamine, n-4-aminobutyl carbamic acid tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, mono-4-n-boc-1,4-diaminobutane
PubChem CID 4351
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-aminobutyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-1, 4-butanediamine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Densitet 0.9840g/mL, 0.984
Kvantitet 5 mL
Flampunkt 109°C
Formel vikt 188.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-1,4-butanediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.