Läs mer
N-Boc-1,4-diaminobutane, 97+%
Produktkod. 15412988
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412988 1 mL 1ml
15402988 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56499.XF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68076-36-8 | C9H20N2O2 | 188.271 g/mol
N-Boc-1,4-diaminobutan används vid framställning av farmakologiskt aktiva föreningar, framställning av spermidinanaloger och vid introduktion av en C4-spacer. Det fungerar som mellanprodukter för medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-1,4-diaminobutan används vid beredning av farmakologiskt aktiva föreningar, beredning av spermidinanaloger och vid introduktion av en C4-spacer. Det fungerar som mellanprodukter för medicin.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68076-36-8
Molekylformel C9H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.271
MDL-nummer MFCD00210019
InChI-nyckel ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-4-aminobutyl carbamate, n-boc-1,4-butanediamine, n-boc-1,4-diaminobutane, tert-butyl 4-aminobutyl carbamate, tert-butyl 4-aminobutylcarbamate, boc-1,4-diaminobutane, n-boc-1,4-butandiamine, n-4-aminobutyl carbamic acid tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, mono-4-n-boc-1,4-diaminobutane
PubChem CID 4351
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-aminobutyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-1,4-diaminobutane
Linjär formel (CH3)3COCONH(CH2)4NH2
Brytningsindex 1.46
UN-nummer UN2735
Beilstein 1937878
Densitet 0.984
Kvantitet 1 mL
Flampunkt 109°C (228°F)
Formel vikt 188.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.