Läs mer
N-Boc-1,4-diaminocyklohexan, 95 %
Produktkod. 15442359
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442359 5 g 5g
15452359 250 mg 250mg
15432359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64932.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 195314-59-1 | C11H23N2O2 | 215,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 195314-59-1
Molekylformel C11H23N2O2
Molekylvikt (g/mol) 215.32
MDL-nummer MFCD01076211,MFCD03001719,MFCD03844604
InChI-nyckel FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-aminocyklohexyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC([NH3+])CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-1,4-diaminocyclohexane
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 13428745
Formel vikt 214.31
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.