Läs mer
N-Boc-1,6-diaminohexan, 98 %
Produktkod. 11399955
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399955 5 g 5g
11389955 1 g 1g
11309965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19948.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216,325 g/mol
N-Boc-1,6-diaminohexan används för att framställa 1,3-bis[6-(Boc-amino)hexyl]urea genom att reagera med karbonyldiklorid i närvaro av trietylamin. Vidare används det som ett reagens för införandet av en C6-distans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-1,6-diaminohexan används för att framställa 1,3-bis[6-(Boc-amino)hexyl]urea genom att reagera med karbonyldiklorid i närvaro av trietylamin. Vidare används det som ett reagens för införandet av en C6-distans.
Löslighet Löslig i
diklormetan och etylacetat.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51857-17-1
Molekylformel C11H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 216.325
MDL-nummer MFCD00671489
InChI-nyckel RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC-namn tert-butyl-N-(6-aminohexyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-1,6-diaminohexane
Kokpunkt 106 °C till 110 °C (0,3 mmHg)
Brytningsindex 1.461
UN-nummer UN2735
Beilstein 2089264
Löslighetsinformation Löslig i diklormetan och etylacetat.
Densitet 0.965
Kvantitet 5 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Formel vikt 216.33
Känslighet Luftkänslig
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.