Läs mer
N-Boc-1,6-diaminohexanhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11358836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358836 1 g 1g
11368836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19487.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 65915-94-8 | C11H25ClN2O2 | 252,78 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65915-94-8
Molekylformel C11H25ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 252.78
MDL-nummer MFCD00039072
InChI-nyckel JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-hexanediamine hydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-6-aminohexyl tert-butoxy carboxamide, chloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate monohydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hcl, acmc-1b5cm, n-1-boc-1,6-diaminohexane . hcl, n-boc-1,6-hexanediamine hcl
PubChem CID 3017638
IUPAC-namn tert-butyl-N-(6-aminohexyl)karbamat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-1,6-diaminohexane hydrochloride
Smältpunkt ∽164 °C (dekomposition)
Beilstein 3631740
Kvantitet 1 g
Formel vikt 252.79
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.