Läs mer
N-Boc-1,6-diaminohexan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-1,6-diaminohexane |
| CAS | 51857-17-1 |
| Molekylformel | C11 H24 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(6-aminohexyl)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.32 |
| Formel vikt | 216.1838 |