Läs mer
N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11935501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11935501 1 g 1g
11925501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 120728-10-1 | Molecular Formula: C10H16NO4 | Molecular Weight: 214.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120728-10-1
Molekylformel C10H16NO4
Molekylvikt (g/mol) 214.24
MDL-nummer MFCD02682623
InChI-nyckel ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
IUPAC-namn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutane-1-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Smältpunkt 129°C to 133°C
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.