Läs mer
N-Boc-1-Boc-L-tryptofan, 95 %
Produktkod. 15469058
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469058 1 g 1g
15479058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62542.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144599-95-1 | C21H28N2O6 | 404,46 g/mol
N-Boc-1-Boc-L-tryptofan används vanligtvis som en mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-1-Boc-L-tryptofan används vanligtvis som en mellanprodukt i farmaceutisk och
kemisk forskning.
Löslighet Löslig i dimetylformamid (1 mmol
i 2 ml).
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144599-95-1
Molekylformel C21H28N2O6
Molekylvikt (g/mol) 404.46
MDL-nummer MFCD00270520
InChI-nyckel FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
Synonym boc-trp boc-oh, s-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-trp boc-oh, ambotzbaa1140, nalpha,1-di-boc-l-tryptophan, n,n'-di-t-butyloxycarbonyl-l-tryptophane, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxy carbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 7020330
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-[1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]indol-3-yl]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CN(C(=O)OC(C)(C)C)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-1-Boc-L-tryptophan
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethylformamide (1 mmole in 2 ml).
Formel vikt 404.46
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.