Läs mer
N-Boc 1-O-t-Butyl 5-O-Methoxy L-Glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc 1-O-t-Butyl 5-O-Methoxy L-Glutamic Acid |
| CAS | 24277-38-1 |
| Molekylformel | C15H27NO6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 5-Methyl Ester, N-Carboxy-L-glutamic Acid N,1-Di-t-butyl Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO6/c1-14(2,3)21-12(18)10(8-9-11(17)20-7)16-13(19)22-15(4,5)6/h10H,8-9H2,1-7H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-O-tert-butyl 5-O-methyl (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vikt | 317.1838 |