Läs mer
N-Boc-1H-pyrazol-1-karboxamidin, 98+%
Produktkod. 15480698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480698 5 g 5g
15470698 1 g 1g
15490698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54394.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 152120-61-1 | C9H14N4O2 | 210,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152120-61-1
Molekylformel C9H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.237
MDL-nummer MFCD00216663
InChI-nyckel IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1-guanylpyrazole, n-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-boc-pyrazole-1-carboxamidine, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, tert-butyl 1e-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1 h-pyrazole-1-carboxamidine, h-pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-n-t-butyloxycarbonyl-1-carboxamidine, tert-butoxy-n-iminopyrazolylmethyl carboxamide, tert-butyl imino 1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
PubChem CID 9605068
IUPAC-namn tert-butyl (NE)-N-[amino(pyrazol-1-yl)metyliden]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Smältpunkt 97°C to 101°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 6141956
Formel vikt 210.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.