missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-(2,3-dimethoxyphenyl)-4-piperidinylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-(2,3-dimethoxyphenyl)-4-piperidinylmethanone |
| CAS | 139290-71-4 |
| Molekylformel | C19 H27 N O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO5/c1-19(2,3)25-18(22)20-11-9-13(10-12-20)16(21)14-7-6-8-15(23-4)17(14)24-5/h6-8,13H,9-12H2,1-5H3 |
| LEDER | COc1cccc(C(=O)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)c1OC |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-(2,3-dimethoxybenzoyl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.42 |
| Formel vikt | 349.1889 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?