Läs mer
N-Boc-2-aminoacetaldehyde (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-2-aminoacetaldehyde (Technical Grade) |
| CAS | 89711-08-0 |
| Molekylformel | C7H13NO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2-Oxoethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, (tert-Butoxycarbonylamino)acetaldehyde, 1,1-Dimethylethyl 2-oxoethylcarbamate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethanal, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]acetaldehyde, Boc-aminoacetaldehyde, N-(2-Oxoethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)aminoacetaldehyde, N-(tert-Butyloxycarbonyl)aminoacetaldehyde, N-Boc-2-aminoacetaldehyde, N-Boc-glycinal, N-tert-Butoxycarbonylglycinal, tert-Butyl (2-Oxoethyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-Oxoethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,10) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCC=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(2-oxoethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0895 |