missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Boc-2-bromopyrrole, in hexane - 25% w/v, TRC

Produktkod. 30337336
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30337336 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30337336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6439502ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Boc-2-bromopyrrole
CAS 117657-37-1
Molekylformel C9H12BrNO2
Kvantitet 2 mL
Synonym 2-Bromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H12BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-5-7(11)10/h4-6H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1Br
IUPAC-namn tert-butyl 2-bromopyrrole-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 246.1
Formel vikt 245.0051
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25 %
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.