Läs mer
N-Boc-2-bromopyrrole, in hexane - 25% w/v, TRC
Produktkod. 30347695
Change view
Kvantitet:
20 mL
Produktkod. Kvantitet
30347695 20 mL
1 options
Produktkod. 30347695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB64395020ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-2-bromopyrrole
CAS 117657-37-1
Molekylformel C9H12BrNO2
Kvantitet 20 mL
Synonym 2-Bromo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H12BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-5-7(11)10/h4-6H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1Br
IUPAC-namn tert-butyl 2-bromopyrrole-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 246.1
Formel vikt 245.0051
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25 %