Läs mer
N-Boc-2-cyclopropyl-L-glycine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7054587
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479358 250 mg 250mg
15469358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62914.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155976-13-9
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD06659132,MFCD01861823
InChI-nyckel QFVJNEASAAJIDF-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-cyclopropylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclopropylacetic acid, boc-s-cyclopropylglycine, s-tert-butoxycarbonylamino-cyclopropyl-acetic acid, s-boc-amino-cyclopropylacetic acid, 2s-2-amino-2-cyclopropylethanoic acid, n-boc protected, s-2-tert-butoxycarbonylamino-2-cyclopropylacetic acid, s-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropyl acetic acid, boc-l-cyclopropyl glycine
PubChem CID 2761461
IUPAC-namn (2S)-2-cyklopropyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-2-cyclopropyl-L-glycine
Färg Vitt
Beilstein 6650020
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.