Läs mer
N-Boc-2-metyl-D-serin metylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489147
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489147 1 g 1g
15499147 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52421.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 188476-33-7 | Molekylformel: C10H19NO5 | Molekylvikt: 233,264 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 188476-33-7
Molekylformel C10H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 233.264
MDL-nummer MFCD06797553
InChI-nyckel OUUNEDPIBZNRMT-SNVBAGLBSA-N
Synonym n-boc-alpha-methyl-d-serine methyl ester, n-boc-2-methyl-d-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-d-serine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoate, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoate
PubChem CID 10752097
IUPAC-namn metyl (2R)-3-hydroxi-2-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(CO)C(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-2-methyl-D-serine methyl ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.