Läs mer
N-Boc-2-metyl-L-serin, 97 %
Produktkod. 15489317
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489317 250 mg 250mg
15479317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52570.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 84311-19-3 | C9H17NO5 | 219,24 g/mol
N-Boc-2-metyl-L-serin används som samkatalysator i Diels-Alder-reaktionerna mellan cyklopentadien och metylakrylat i närvaro av Lewis syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-2-metyl-L-serin används som samkatalysator i Diels-Alder-reaktionerna mellan cyklopentadien och metylakrylat i närvaro av Lewis syror.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid.
Anmärkningar
Inkompatibel med reduktionsmedel, vatten och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84311-19-3
Molekylformel C9H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 219.24
MDL-nummer MFCD02682593
InChI-nyckel FWRXDSRYWWYTPD-VIFPVBQESA-N
Synonym n-boc-alpha-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, boc-alpha-methyl-l-ser, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-2-methylpropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-2-methylserine, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-2-methyl, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-boc-a-methylserine, boc-a-methyl-l-ser
PubChem CID 12991620
IUPAC-namn (2S)-3-hydroxi-2-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@](C)(CO)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-2-methyl-L-serine
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid.
Formel vikt 219.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.